Stampa…
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901355-1G PC901355-250MG
APOSPC901355-1GEA 201 EUR
APOSPC901355-1G APOSPC901355-250MG
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Formula: C₅H₄BClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257900
CAS Number: 1366482-32-7