Stampa…
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 128 EUR
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₈H₁₁BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18434411
CAS Number: 2096338-78-0