Stampa…
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 575 EUR
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formula: C₇H₉BFNO₃
Peso molecolare: 184,961 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18434410
CAS Number: 2096335-58-7