Stampa…
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901273-1G PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA 258 EUR
APOSPC901273-1G APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₂
Peso molecolare: 171,937 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21365108
CAS Number: 1621332-09-9