Stampa…
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901270-10G PC901270-1G PC901270-5G
APOSPC901270-10GEA 502 EUR
APOSPC901270-10G APOSPC901270-1G APOSPC901270-5G
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573057
CAS Number: 934247-79-7