Stampa…
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901263-1G PC901263-5G
APOSPC901263-1GEA 178 EUR
APOSPC901263-1G APOSPC901263-5G
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18447609
CAS Number: 944128-92-1