Stampa…
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901232-1G PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA 647 EUR
APOSPC901232-1G APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₂H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832460
CAS Number: 3833-03-2