(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901210-1G
PC901210-5G
APOSPC901210-1GEA
219
EUR
APOSPC901210-1G
APOSPC901210-5G
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Formula:
C₇H₇BClFO₂ Peso molecolare: 188,392 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22571810 CAS Number: 352535-88-7 |