Stampa…
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 546 EUR
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈FNO
Peso molecolare: 189,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664892
CAS Number: 169036-71-9