Stampa…
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenyl)boronic acid
PC901016-10G PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-10GEA 757 EUR
APOSPC901016-10G APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₄
Peso molecolare: 199,972 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381042
CAS Number: 949146-39-8