Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900998-1G PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA 219 EUR
APOSPC900998-1G APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₂
Peso molecolare: 188,392 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441814
CAS Number: 1612184-35-6