Stampa…
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900964-1G PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA 539 EUR
APOSPC900964-1G APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₂
Peso molecolare: 179,984 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21099634
CAS Number: 1586045-56-8