Stampa…
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 757 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Peso molecolare: 197,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19684096
CAS Number: 2096337-59-4