Stampa…
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 145 EUR
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981512
CAS Number: 1451391-66-4