(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900788-10G
PC900788-1G
PC900788-5G
APOSPC900788-10GEA
574
EUR
APOSPC900788-10G
APOSPC900788-1G
APOSPC900788-5G
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
(R)-2-Fluoromandelic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Peso molecolare: 170.138 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038772 CAS Number: 32222-48-3 |