Stampa…
1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900714-1G PC900714-5G
APOSPC900714-1GEA 78.6 EUR
APOSPC900714-1G APOSPC900714-5G
1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110548
CAS Number: 170098-88-1