8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900629-100MG
PC900629-1G
PC900629-250MG
APOSPC900629-100MGEA
108
EUR
APOSPC900629-100MG
APOSPC900629-1G
APOSPC900629-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline
Formula:
C₁₀H₈FN Peso molecolare: 161,176 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09744004 CAS Number: 46001-36-9 |