Stampa…
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
PC900618-10G PC900618-1G PC900618-5G
APOSPC900618-10GEA 481 EUR
APOSPC900618-10G APOSPC900618-1G APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClFNO
Peso molecolare: 147,535 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375044
CAS Number: 514797-96-7