Stampa…
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900607-100MG PC900607-1G PC900607-250MG
APOSPC900607-100MGEA 255 EUR
APOSPC900607-100MG APOSPC900607-1G APOSPC900607-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅FN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260977
CAS Number: 1211534-27-8