Stampa…
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC900606-1G PC900606-250MG
APOSPC900606-1GEA 217 EUR
APOSPC900606-1G APOSPC900606-250MG
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189060
CAS Number: 950691-52-8