Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 437 EUR
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formula: C₆H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 197,542 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189916
CAS Number: 1196153-98-6