Stampa…
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 377 EUR
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15530344
CAS Number: 1242339-20-3