Stampa…
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900589-1G PC900589-5G
APOSPC900589-1GEA 234 EUR
APOSPC900589-1G APOSPC900589-5G
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Formula: C₈H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 171,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914536
CAS Number: 1305322-91-1