Stampa…
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900585-1G PC900585-5G
APOSPC900585-1GEA 219 EUR
APOSPC900585-1G APOSPC900585-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914532
CAS Number: 858675-61-3