2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900577-1G
PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA
502
EUR
APOSPC900577-1G
APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Formula:
C₇H₅ClFNO₂ Peso molecolare: 189,572 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13194517 CAS Number: 1214323-94-0 |