Stampa…
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 125 EUR
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Formula: C₇H₈ClFN₂O
Peso molecolare: 190,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18434475
CAS Number: 1280786-67-5