Stampa…
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 328 EUR
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698609
CAS Number: 915720-54-6