Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900415-10G
PC900415-1G
PC900415-5G
APOSPC900415-10GEA
931
EUR
APOSPC900415-10G
APOSPC900415-1G
APOSPC900415-5G
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Peso molecolare: 183,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20727501 CAS Number: 192650-54-7 |