Stampa…
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 248 EUR
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO
Peso molecolare: 171,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16836083
CAS Number: 1250397-72-8