Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900231-1G PC900231-5G
APOSPC900231-1GEA 270 EUR
APOSPC900231-1G APOSPC900231-5G
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₉H₁₀FNO
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19595581
CAS Number: 612487-22-6