Stampa…
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900220-1G PC900220-5G
APOSPC900220-1GEA 219 EUR
APOSPC900220-1G APOSPC900220-5G
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Peso molecolare: 193,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18860665
CAS Number: 1340270-09-8