Stampa…
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900212-1G PC900212-25G
APOSPC900212-1GEA 0 EUR
APOSPC900212-1G APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603708
CAS Number: 932373-72-3