5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900194-1G
PC900194-5G
APOSPC900194-1GEA
248
EUR
APOSPC900194-1G
APOSPC900194-5G
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile
Formula:
C₁₀H₁₀FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15201676 CAS Number: 1158506-01-4 |