Stampa…
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900193-1G PC900193-250MG
APOSPC900193-1GEA 502 EUR
APOSPC900193-1G APOSPC900193-250MG
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06753110
CAS Number: 842954-76-1