Stampa…
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900188-1G PC900188-250MG
APOSPC900188-1GEA 364 EUR
APOSPC900188-1G APOSPC900188-250MG
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅FN₂
Peso molecolare: 182,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06753109
CAS Number: 842954-71-6