Stampa…
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900186-1G PC900186-250MG PC900186-500MG
APOSPC900186-1GEA 873 EUR
APOSPC900186-1G APOSPC900186-250MG APOSPC900186-500MG
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Peso molecolare: 169,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214632
CAS Number: 148021-84-5