Stampa…
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900171-1G PC900171-5G
APOSPC900171-1GEA 132 EUR
APOSPC900171-1G APOSPC900171-5G
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442128
CAS Number: 91407-40-8