Stampa…
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900169-1G PC900169-5G
APOSPC900169-1GEA 132 EUR
APOSPC900169-1G APOSPC900169-5G
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038472
CAS Number: 145300-04-5