Stampa…
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-(hydroxyimino)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900165-1G PC900165-5G
APOSPC900165-1GEA 219 EUR
APOSPC900165-1G APOSPC900165-5G
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-(hydroxyimino)propanoate 95%
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-(hydroxyimino)propanoate
Formula: C₅H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 185,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24448807
CAS Number: 263750-66-9