Stampa…
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900146-10G PC900146-1G PC900146-5G
APOSPC900146-10GEA 754 EUR
APOSPC900146-10G APOSPC900146-1G APOSPC900146-5G
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide
Formula: C₁₁H₁₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689116
CAS Number: 1420800-24-3