Stampa…
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900145-1G PC900145-5G
APOSPC900145-1GEA 227 EUR
APOSPC900145-1G APOSPC900145-5G
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline
Formula: C₉H₁₂FNO
Peso molecolare: 169,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15209543
CAS Number: 154080-04-3