Stampa…
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900142-1G PC900142-5G
APOSPC900142-1GEA 248 EUR
APOSPC900142-1G APOSPC900142-5G
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09738072
CAS Number: 148583-65-7