Stampa…
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 98.6 EUR
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18390899
CAS Number: 433939-28-7