3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900075-1G
PC900075-250MG
APOSPC900075-1GEA
632
EUR
APOSPC900075-1G
APOSPC900075-250MG
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol
Formula:
C₉H₁₁FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09028696 CAS Number: 76727-24-7 |