Stampa…
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-propoxy-
PC900062-1G PC900062-25G PC900062-5G
APOSPC900062-1GEA 109 EUR
APOSPC900062-1G APOSPC900062-25G APOSPC900062-5G
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃FO
Peso molecolare: 168,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19237203
CAS Number: 1311197-87-1