Stampa…
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900061-1G PC900061-250MG PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA 118 EUR
APOSPC900061-1G APOSPC900061-250MG APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295239
CAS Number: 888318-22-7