Stampa…
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900056-1G PC900056-5G
APOSPC900056-1GEA 147 EUR
APOSPC900056-1G APOSPC900056-5G
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Peso molecolare: 198,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19684122
CAS Number: 1314987-36-4