Stampa…
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900046-25G PC900046-5G
APOSPC900046-25GEA 524 EUR
APOSPC900046-25G APOSPC900046-5G
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
1-Fluoro-2-propoxybenzene
Formula: C₉H₁₁FO
Peso molecolare: 154,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861233
CAS Number: 203115-91-7