1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC900041-1G
PC900041-5G
APOSPC900041-1GEA
190
EUR
APOSPC900041-1G
APOSPC900041-5G
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one
Formula:
C₉H₈BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226832 CAS Number: 864774-65-2 |