Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900029-1G PC900029-5G
APOSPC900029-1GEA 241 EUR
APOSPC900029-1G APOSPC900029-5G
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁FO
Peso molecolare: 154,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028733
CAS Number: 702-15-8